Stampa…
2-Fluoro-4-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4000-1KG PC4000-250G PC4000-100G
APOSPC4000-1KGEA 862 EUR
APOSPC4000-1KG APOSPC4000-250G APOSPC4000-100G
2-Fluoro-4-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-4-nitrotoluene
Formula: C₇H₆FNO₂
Punto di ebollizione: 65…68 °C/2mmHg
Punto di fusione: 34…37 °C
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007199
CAS Number: 1427-07-2
EINECS: 215-845-2
UN: 1325
ADR: 4.1,II