Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3994-100G PC3994-25G PC3994-5G
APOSPC3994-100GEA 69.8 EUR
APOSPC3994-100G APOSPC3994-25G APOSPC3994-5G
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₂
Peso molecolare: 219,01 g/mol
Punto di fusione: 210…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143263
CAS Number: 112704-79-7