Stampa…
2-Aminohexafluoropropan-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3990-25G PC3990-5G
APOSPC3990-25GEA 220 EUR
APOSPC3990-25G APOSPC3990-5G
2-Aminohexafluoropropan-2-ol
2-Aminohexafluoropropan-2-ol
Formula: C₃H₃F₆NO
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053173
CAS Number: 31253-34-6