4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₂F₄O Punto di ebollizione: 52 °C/ 0,04mmHg Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04038273 CAS Number: 343305-41-9 |