Stampa…
trans-4-Fluoro-β-nitrostyrene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Fluoro-β-nitrostyrene
PC3988C-25G PC3988C-5G PC3988C-100G
APOSPC3988C-25GEA 114 EUR
APOSPC3988C-25G APOSPC3988C-5G APOSPC3988C-100G
trans-4-Fluoro-β-nitrostyrene 98%
trans-4-Fluoro-β-nitrostyrene
Formula: C₈H₆FNO₂
Peso molecolare: 167,14 g/mol
Punto di fusione: 99…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024824
CAS Number: 706-08-1
EINECS: 211-891-2