Stampa…

1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-4-chlorobenzene

PC3987-100G PC3987-25G PC3987-5G
APOSPC3987-100GEA 563 EUR
APOSPC3987-100G APOSPC3987-25G APOSPC3987-5G
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃ClF₆
Peso molecolare: 248,56 g/mol
Punto di ebollizione: 150…154 °C
Densità: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631638
CAS Number: 327-76-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR