Stampa…
4-Fluoro-3-nitrophenyl isocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-4-isocyanato-2-nitrobenzene
PC3985-5G PC3985-1G
APOSPC3985-5GEA 85.8 EUR
APOSPC3985-5G APOSPC3985-1G
4-Fluoro-3-nitrophenyl isocyanate
4-Fluoro-3-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₇H₃FN₂O₃
Peso molecolare: 182,11 g/mol
Punto di fusione: 27…28 °C
Densità: 1,455 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 65303-82-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III