Stampa…
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC3980-250G PC3980-1KG
APOSPC3980-250GEA 93.1 EUR
APOSPC3980-250G APOSPC3980-1KG
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
5-Fluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Peso molecolare: 157,1 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C
Punto di fusione: 30…37 °C
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007107
CAS Number: 446-36-6
EINECS: 207-168-6