Stampa…
Bis(3-fluorophenyl)disulphide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3979-25G PC3979-5G
APOSPC3979-25GEA 118 EUR
APOSPC3979-25G APOSPC3979-5G
Bis(3-fluorophenyl)disulphide 97%
Bis(3-fluorophenyl)disulphide
Formula: C₁₂H₈F₂S₂
Peso molecolare: 254,32 g/mol
Punto di ebollizione: 308 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318104
CAS Number: 63930-17-6