Stampa…
4-Fluoro-2-nitrophenol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-4-hydroxy-3-nitrobenzene
PC3978-100G PC3978-25G PC3978-500G
APOSPC3978-100GEA 53.9 EUR
APOSPC3978-100G APOSPC3978-25G APOSPC3978-500G
4-Fluoro-2-nitrophenol 99%
4-Fluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Peso molecolare: 157,1 g/mol
Punto di fusione: 73…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042528
CAS Number: 394-33-2