Stampa…
3-Fluoro-4-nitrophenol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3976-25G PC3976-5G
APOSPC3976-25GEA 109 EUR
APOSPC3976-25G APOSPC3976-5G
3-Fluoro-4-nitrophenol 99%
3-Fluoro-4-nitrophenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Peso molecolare: 157,1 g/mol
Punto di fusione: 91…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041251
CAS Number: 394-41-2
EINECS: 206-895-6