Stampa…
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid
PC3974-1G PC3974-5G
APOSPC3974-1GEA 19 EUR
APOSPC3974-1G APOSPC3974-5G
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₂BFO₃
Peso molecolare: 246,04 g/mol
Punto di fusione: 129…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00994627
CAS Number: 133057-83-7