1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅F₂NO₃ Punto di ebollizione: 240…242 °C Densità: 1,391 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03407974 CAS Number: 22236-07-3 |