Stampa…
2-Fluoro-6-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoro-2-nitrophenol
PC3970-100G PC3970-25G
APOSPC3970-100GEA 166 EUR
APOSPC3970-100G APOSPC3970-25G
2-Fluoro-6-nitrophenol 98%
2-Fluoro-6-nitrophenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Peso molecolare: 157,1 g/mol
Punto di fusione: 91…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042446
CAS Number: 1526-17-6
EINECS: 216-199-4