Stampa…
2-Fluoro-4-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3969-100G PC3969-25G PC3969-500G
APOSPC3969-100GEA 77.1 EUR
APOSPC3969-100G APOSPC3969-25G APOSPC3969-500G
2-Fluoro-4-nitrophenol 98%
2-Fluoro-4-nitrophenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Peso molecolare: 157,1 g/mol
Punto di fusione: 120…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051970
CAS Number: 403-19-0