6-Fluoropicolinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC3966-1G
PC3966-5G
PC3966-10G
APOSPC3966-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3966-1G
APOSPC3966-5G
APOSPC3966-10G
6-Fluoropicolinic acid 98%
6-Fluoropicolinic acid
Formula:
C₆H₄FNO₂ Punto di fusione: 139…143 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02181193 CAS Number: 402-69-7 |