Stampa…
6-Fluoronicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3965-100G PC3965-25G
APOSPC3965-100GEA 435 EUR
APOSPC3965-100G APOSPC3965-25G
6-Fluoronicotinic acid 97%
6-Fluoronicotinic acid
Formula: C₆H₄FNO₂
Punto di fusione: 144…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01859863
CAS Number: 403-45-2