Stampa…
(2-Fluorophenyl)glycine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3964-5G PC3964-1G PC3964-10G
APOSPC3964-5GEA 215 EUR
APOSPC3964-5G APOSPC3964-1G APOSPC3964-10G
(2-Fluorophenyl)glycine 97%
(2-Fluorophenyl)glycine
Formula: C₈H₈FNO₂
Punto di fusione: 290 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042726
CAS Number: 84145-28-8