Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3956-10G PC3956-5G
APOSPC3956-10GEA 328 EUR
APOSPC3956-10G APOSPC3956-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O₂
Peso molecolare: 271,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999512
CAS Number: 1026201-95-5