5-Carboxy-2-chloro-4-fluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC3955-1G
PC3955-250MG
APOSPC3955-1GEA
498
EUR
APOSPC3955-1G
APOSPC3955-250MG
5-Carboxy-2-chloro-4-fluorophenylboronic acid
5-Carboxy-2-chloro-4-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₇H₅BClFO₄ Punto di fusione: 221…223 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09878325 CAS Number: 957066-06-7 |