Stampa…
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3952-100G PC3952-25G PC3952-250G PC3952-500G
APOSPC3952-100GEA 40.6 EUR
APOSPC3952-100G APOSPC3952-25G APOSPC3952-250G APOSPC3952-500G
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄NO₂
Punto di ebollizione: 198…199 °C
Punto di fusione: 23 °C
Densità: 1,497 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039741
CAS Number: 393-09-9