Stampa…
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
PC3950-100G PC3950-500G PC3950-25G
APOSPC3950-100GEA 94.5 EUR
APOSPC3950-100G APOSPC3950-500G APOSPC3950-25G
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄NO₂
Peso molecolare: 209,1 g/mol
Punto di ebollizione: 91…92 °C/15mmHg
Densità: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007059
CAS Number: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN: 1993
ADR: 3,III