Stampa…
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3941-100G PC3941-25G PC3941-250G
APOSPC3941-100GEA 53.8 EUR
APOSPC3941-100G APOSPC3941-25G APOSPC3941-250G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid 97%
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid
Formula: C₆H₂Cl₂FNO₂
Punto di fusione: 152…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799517
CAS Number: 82671-06-5