Stampa…
Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3939-25G PC3939-5G PC3939-100G
APOSPC3939-25GEA 29 EUR
APOSPC3939-25G APOSPC3939-5G APOSPC3939-100G
Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate 97%
Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate
Formula: C₁₀H₈Cl₂FNO₃
Punto di fusione: 66…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799535
CAS Number: 96568-04-6