Stampa…

4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: (4-Fluorophenyl)(4-nitrophenyl)methanone

PC3938E-1G PC3938E-250MG
APOSPC3938E-1GEA 75.7 EUR
APOSPC3938E-1G APOSPC3938E-250MG
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone 98%
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone
Formula: C₁₃H₈FNO₃
Peso molecolare: 245,2059 g/mol
Punto di fusione: 87…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053428
CAS Number: 2195-47-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR