Stampa…
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3937-100G PC3937-25G
APOSPC3937-100GEA 170 EUR
APOSPC3937-100G APOSPC3937-25G
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃FN₂O₂
Punto di fusione: 70…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042299
CAS Number: 17417-09-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III