4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄FNO₄ Punto di ebollizione: 92 °C/15mmHg Punto di fusione: 122…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007058 CAS Number: 453-71-4 EINECS: 207-221-3 |