Stampa…
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3931-100G PC3931-25G PC3931-5G
APOSPC3931-100GEA 77.1 EUR
APOSPC3931-100G APOSPC3931-25G APOSPC3931-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄FNO₄
Peso molecolare: 185,11 g/mol
Punto di fusione: 139…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134238
CAS Number: 7304-32-7