Stampa…
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3927-1G PC3927-5G
APOSPC3927-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3927-1G APOSPC3927-5G
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅HCl₂F₃N₂
Punto di ebollizione: 49 °C/32mmHg
Densità: 1,609 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03426408
CAS Number: 3932-97-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III