Stampa…
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3926-1G PC3926-5G
APOSPC3926-1GEA 109 EUR
APOSPC3926-1G APOSPC3926-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₄ClF₂NO₂S
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01940427
CAS Number: 13656-56-9
UN: 1759
ADR: 8,III