Stampa…
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonylchloride
PC3922-1G PC3922-250MG
APOSPC3922-1GEA 655 EUR
APOSPC3922-1G APOSPC3922-250MG
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Peso molecolare: 247,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091386
CAS Number: 286932-78-3
UN: 1760
ADR: 8,II