Stampa…
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3919-25G PC3919-5G PC3919-100G
APOSPC3919-25GEA 24.8 EUR
APOSPC3919-25G APOSPC3919-5G APOSPC3919-100G
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid 99%
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₂
Peso molecolare: 219,01 g/mol
Punto di fusione: 141…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569540
CAS Number: 176548-70-2