Stampa…
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3917-5G PC3917-25G PC3917-10G
APOSPC3917-5GEA 0 EUR
APOSPC3917-5G APOSPC3917-25G APOSPC3917-10G
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₂
Punto di fusione: 158…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569398
CAS Number: 132715-69-6