Stampa…
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3912-100G PC3912-25G PC3912-5G
APOSPC3912-100GEA 360 EUR
APOSPC3912-100G APOSPC3912-25G APOSPC3912-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 97%
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄FNO₄
Peso molecolare: 185,11 g/mol
Punto di fusione: 172…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00275565
CAS Number: 403-24-7