Stampa…
1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
PC3910-250G PC3910-1KG
APOSPC3910-250GEA 43.7 EUR
APOSPC3910-250G APOSPC3910-1KG
1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₄FNO₂
Peso molecolare: 141,1 g/mol
Punto di ebollizione: 205 °C
Punto di fusione: 22…24 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007282
CAS Number: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III