Stampa…

3-Trifluoromethyl-3,4,4,4-tetrafluorobutene-1 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)but-1-ene

PC3907-25G PC3907-5G
APOSPC3907-25GEA 403 EUR
APOSPC3907-25G APOSPC3907-5G
3-Trifluoromethyl-3,4,4,4-tetrafluorobutene-1 97%
3-Trifluoromethyl-3,4,4,4-tetrafluorobutene-1
Formula: C₅H₃F₇
Punto di ebollizione: 21…25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043835
CAS Number: 88562-41-8

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR