Stampa…
1-Fluoro-2-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
PC3890-1KG PC3890-250G PC3890-25G
APOSPC3890-1KGEA 127 EUR
APOSPC3890-1KG APOSPC3890-250G APOSPC3890-25G
1-Fluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Fluoro-2-nitrobenzene
The activated fluorine reacts with arylamines to form 2-nitrodiarylamines see: Synthesis, 215 (1980)
Formula: C₆H₄FNO₂
Peso molecolare: 141,1 g/mol
Punto di ebollizione: 116 °C/22mmHg
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 1,338 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007048
CAS Number: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III