Stampa…
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3889-5G PC3889-1G PC3889-25G
APOSPC3889-5GEA 72.5 EUR
APOSPC3889-5G APOSPC3889-1G APOSPC3889-25G
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate 98%
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate
Formula: C₃H₅F₃O₃S
Densità: 1,513 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025058
CAS Number: 25236-64-0
UN: 3265
ADR: 8,III