Stampa…
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Bromophenyl)(trifluoromethyl)sulphane
PC3886-1G PC3886-5G PC3886-25G
APOSPC3886-1GEA 33.5 EUR
APOSPC3886-1G APOSPC3886-5G APOSPC3886-25G
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene
Formula: C₇H₄BrF₃S
Peso molecolare: 257.0709 g/mol
Punto di ebollizione: 192…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236348
CAS Number: 2252-45-1