Stampa…
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3885D-100G PC3885D-250G PC3885D-25G PC3885D-500G
APOSPC3885D-100GEA 108 EUR
APOSPC3885D-100G APOSPC3885D-250G APOSPC3885D-25G APOSPC3885D-500G
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₃
Peso molecolare: 169,11 g/mol
Punto di ebollizione: 153 °C/23mmHg
Punto di fusione: 93…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153175
CAS Number: 395-81-3
EINECS: 206-903-8