Stampa…
4-Fluoro-2-nitroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
PC3883-25G PC3883-5G PC3883-100G
APOSPC3883-25GEA 29 EUR
APOSPC3883-25G APOSPC3883-5G APOSPC3883-100G
4-Fluoro-2-nitroanisole 98%
4-Fluoro-2-nitroanisole
Formula: C₇H₆FNO₃
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013375
CAS Number: 445-83-0