Stampa…
2-Fluoro-4-nitroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3882-100G PC3882-25G PC3882-5G
APOSPC3882-100GEA 93.1 EUR
APOSPC3882-100G APOSPC3882-25G APOSPC3882-5G
2-Fluoro-4-nitroanisole 98%
2-Fluoro-4-nitroanisole
Formula: C₇H₆FNO₃
Peso molecolare: 171,13 g/mol
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061095
CAS Number: 455-93-6