Stampa…
2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3881-1G PC3881-250MG
APOSPC3881-1GEA 130 EUR
APOSPC3881-1G APOSPC3881-250MG
2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₉H₁₂F₃N₃
Peso molecolare: 219,21 g/mol
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00458223
CAS Number: 238742-83-1