Stampa…
1,1,1,3-Tetrafluoropropane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: FC-254fb
PC3878-5G PC3878-25G
APOSPC3878-5GEA 328 EUR
APOSPC3878-5G APOSPC3878-25G
1,1,1,3-Tetrafluoropropane 97%
1,1,1,3-Tetrafluoropropane
Formula: C₃H₄F₄
Punto di ebollizione: 29…30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 460-36-6
UN: 3161
ADR: 2.1,