Stampa…
Propionyl fluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3875-25G PC3875-5G
APOSPC3875-25GEA 691 EUR
APOSPC3875-25G APOSPC3875-5G
Propionyl fluoride 97%
Propionyl fluoride
Formula: C₃H₅FO
Peso molecolare: 76,07 g/mol
Punto di ebollizione: 42…44 °C/760mmHg
Densità: 0,947 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039220
CAS Number: 430-71-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II