Potassium perfluorobutane-1-sulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Additive for polymers. Soluble in water, acetone, methanol & ethyl acetate
Formula:
C₄F₉KO₃S Punto di fusione: 300 °C (dec.) Densità: 0,69 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007515 CAS Number: 29420-49-3 |