Stampa…
Ethyl-3-bromo-4-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
PC3872-1G PC3872-5G
APOSPC3872-1GEA 66.9 EUR
APOSPC3872-1G APOSPC3872-5G
Ethyl-3-bromo-4-fluorobenzoate
Ethyl-3-bromo-4-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₂
Peso molecolare: 247,06 g/mol
Punto di fusione: 44…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204378
CAS Number: 23233-33-2