2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC3866-25G
PC3866-5G
APOSPC3866-25GEA
579
EUR
APOSPC3866-25G
APOSPC3866-5G
2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane 95%
2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane
Formula:
C₂₀HF₄₁O₆ Peso molecolare: 1116,16 g/mol Punto di ebollizione: 108…110 °C/1mmHg Punto di fusione: –72 °C Densità: 1,796 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06248658 CAS Number: 55154-18-2 |