Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3863-5G PC3863-1G
APOSPC3863-5GEA 43.7 EUR
APOSPC3863-5G APOSPC3863-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O
Peso molecolare: 194,13 g/mol
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236286
CAS Number: 238742-82-0