Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3862-1G PC3862-5G
APOSPC3862-1GEA 66.9 EUR
APOSPC3862-1G APOSPC3862-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂BrF₄N
Densità: 1,774 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061304
CAS Number: 1031929-01-7
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III